Learn More
Metal de Wood, puro, M.P.70 °C
Código de producto. 10647042 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10647042 500 g 500 GR
10142210 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10647042 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor W/0350/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 76093-98-6
Fórmula molecular Bi·Cd·Pb·Sn
Número MDL 198175
Especificaciones
Color Gris
Punto de fusión 70°C
Cantidad 500 g
Envase Jarra de plástico para polvo
Formulario Sólido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Wood's metal m.p. ca. 70°C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bismuth alloy, base,Bi 50, Pb 25, Cd 12, Sn 12, Cadmium, Tin, Lead
  • REA17-CMR1-Reservado exclusivamente a usuarios profesionales