Description
- Bolsillos en ambos lados con un bolsillo izquierdo en el pecho para un almacenamiento cómodo
- Larga y ligeramente ajustada en la cintura
- Cuello con solapa
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Bata de laboratorio de uso general |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Mujer |
| Material | Poliéster, Algodón |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | A presión |
| Estilo de manguito | Ajustada con corchetes |
| Desechables | Reutilizables |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Ninguno |
| Show More |