missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Wolbachia pipientis FtsZ Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17290084 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17290084 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17290084 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5117590

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody has been tested in direct-ELISA.

Essential cell division protein that forms a contractile ring structure (Z ring) at the future cell division site. The regulation of the ring assembly controls the timing and the location of cell division. One of the functions of the FtsZ ring is to recruit other cell division proteins to the septum to produce a new cell wall between the dividing cells. Binds GTP and shows GTPase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Wolbachia pipientis FtsZ
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Alias de gen Cell division protein FtsZ
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Wolbachia pipientis Cell division protein FtsZ protein (1-315aa).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.