Learn More
MedChemExpress Wogonin
Código de producto. 16468968
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468968 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16468968 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0400
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Wogonin is a naturally occurring mono-flavonoid, can inhibit the activity of CDK8 and Wnt, and exhibits anti-inflammatory and anti-tumor effects.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 284.26 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 632-85-9
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.87%
Solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (219.87 mM∣Need ultrasonic)
Objetivo CDK∣Wnt∣Autophagy∣Apoptosis