Learn More
Wogonin, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Wogonin |
| CAS | 632-85-9 |
| Fórmula molecular | C16 H12 O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4H-1-Benzopyran-4-one','5,7-dihydroxy-8-methoxy-2-phenyl-, Flavone','5,7-dihydroxy-8-methoxy- (7CI,8CI), Wogonin (6CI), 5,7-Dihydroxy-8-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-8-methoxyflavone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O5/c1-20-15-12(19)7-10(17)14-11(18)8-13(21-16(14)15)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,17,19H,1H3 |
| SMILES | COc1c(O)cc(O)c2C(=O)C=C(Oc12)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 5,7-dihidroxi-8-metoxi-2-fenilcromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 284.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0685 |