Learn More
Wnt-C59, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Methyl-4-pyridinyl)-N-[4-(3-pyridinyl)phenyl]-benzeneacetamide |
| CAS | 1243243-89-1 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N5 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Wnt-C59, 4-(2-Methyl-4-pyridinyl)-N-[4-(3-pyridinyl)phenyl]-benzeneacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N5O3/c1-5-6(13(15)16)7(14)11-8(10-5)9-4-12(2)3/h4H,1-3H3,(H,10,11,14)/b9-4- |
| SMILES | CN(C)\C=N/C1=NC(=C(C(=O)N1)[N+](=O)[O-])C |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-N'-(4-metil-5-nitro-6-oxo-1H-pirimidin-2-il)metanimidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 225.205 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.086 |