Learn More
Wnt-C59, MedChemExpress
Código de producto. 16472807
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16472807 50 mg 50 miligramos
16469277 5 mg 5 miligramos
16456728 10 mg 10 miligramos
16456866 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16472807
Marca: Medchem Express HY15659
MedChemExpress Wnt-C59 (C59) is a highly potent and oral porcupine (PORCN) inhibitor with an IC50 of 74 pM.
Wnt-C59 (C59) is a highly potent and oral porcupine (PORCN) inhibitor with an IC50 of 74 pM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Wnt-C59
CAS 1243243-89-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H21N3O
Cantidad 50 mg
Sinónimo C59
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (131.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C2=CC=CN=C2)C=C1)CC3=CC=C(C4=CC(C)=NC=C4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 379.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.45
Porcentaje de pureza 99.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death