Learn More
WNK463, MedChemExpress
Código de producto. 16450679
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16450679 1 mg 1 miligramo
16443108 10 mg 10 miligramos
16409666 50 mg 50 miligramos
16404406 100 mg 100 miligramos
16485837 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16450679 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100626
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress WNK463 is an orally bioavailable pan-With-No-Lysine (K) (WNK)-kinase inhibitor with IC50s of 5 nM, 1 nM, 6 nM, and 9 nM for WNK1, WNK2, WNK3, and WNK4, respectively.
WNK463 is an orally bioavailable pan-With-No-Lysine (K) (WNK)-kinase inhibitor with IC50s of 5 nM, 1 nM, 6 nM, and 9 nM for WNK1, WNK2, WNK3, and WNK4, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WNK463
CAS 2012607-27-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24F3N7O2
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (64.73 mM)
SMILES FC(F)(F)C1=NN=C(O1)C2=CN=C(N3CCC(N4C=NC=C4C(NC(C)(C)C)=O)CC3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 463.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.46
Porcentaje de pureza 99.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease