Learn More
Witeg™ Botella ámbar Witospensor
Código de producto. 10450755
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Código de producto. Capacidad (métrico)
10450755 250 mL
1 options
Código de producto. 10450755 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 5 372 025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.60€
    10.13€ / paquete de 1
    Ahorro 1.47€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
El vidrio ámbar protege los contenidos sensibles a la luz.
  • Hecho de vidrio ámbar sódico-cálcico
  • LEVASINT™ revestimiento
  • Cierre de rosca de polipropileno
  • En forma cuadrada que ahorra espacio
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Recubrimiento LEVASINT™ recubrimiento sintético
Color Ámbar
Material Vidrio sodocálcico
Anchura (métrico) 65 mm
Closure Included Sí
Altura (métrico) 160 mm
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón GL 32
Tipo de tapón Tapón de rosca
Forma Cuadrado