Descripción
- La bomba para barril tiene una manguera de descarga flexible en el sistema de extracción de disolventes con manguera de descarga.
- El tubo de inmersión ajustable de forma continua de la bomba de barril se puede ajustar al depósito correspondiente
- Con conexión de rosca de barril para barriles de acero con rosca en R de 2 in.
- Se puede ajustar para depósitos comerciales estándar con adaptadores de rosca
- La ventaja que aporta la operación con gas de presión es que el usuario puede extraer cantidades mucho más grandes sin esfuerzo mientras tiene ambas manos libres para dispensar el disolvente
- La conexión de tuerca con barril y las válvulas de cierre sellan el barril y la bomba herméticamente
- La conexión de nitrógeno o aire comprimido (3-10 bar) se puede proporcionar a través de un suministro de aire comprimido móvil o estacionario
- Opciones de conexión flexibles, funcionamiento con aire comprimido o gas inerte (por ejemplo, nitrógeno)
- Piezas en contacto con medio de acero inoxidable (1.4301) y PTFE
- Incluye soportes de transporte, cable de puesta a tierra para la unidad reguladora de presión, manguera de conexión, llave y adaptador para el suministro de aire comprimido
- Adaptador de suministro de aire comprimido: 1 conector de acoplamiento NW 7,2 mm, 1 boquilla de manguera de 6 mm de Ø interno, 1 boquilla de manguera de 8 mm de Ø interno
- Para depósitos y barriles de la ONU (presión de prueba mínima de 150 kpa)
- El dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva 2014/68/UE relativa a los equipos de presión
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Sistema de extracción de disolventes |
| Caudal | 10/ l/min |
| Incluye | Soportes de transporte, cable de puesta a tierra para la unidad reguladora de presión, manguera de conexión, llave y adaptador para el suministro de aire comprimido |
| Para utilizar con | Juego antiestático |
| Fondo (métrico) | 95 cm |
| Tipo | Sistema de extracción de disolventes |
| Diámetro de la abertura del tambor | Rosca R de 2 in. |
| Material | Acero inoxidable (1.4301), PTFE |