Learn More
Withanósido IV, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Withanoside IV |
| CAS | 362472-81-9 |
| Fórmula molecular | C40 H62 O15 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (1α,3β,22R)-3-[(6-O-β-D-Glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-1,22,27-trihydroxy-ergosta-5,24-dien-26-oic Acid Δ-Lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H62O15/c1-17-11-26(53-36(50)22(17)14-41)18(2)23-7-8-24-21-6-5-19-12-20(13-29(43)40(19,4)25(21)9-10-39(23,24)3)52-38-35(49)33(47)31(45)28(55-38)16-51-37-34(48)32(46)30(44)27(15-42)54-37/h5,18,20-21,23-35,37-38,41-49H,6-16H2,1-4H3/t18-,20+,21-,23+,24-,25-,26+,27+,28+,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,37+,38+,39+,40-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]([C@H]1CC(=C(CO)C(=O)O1)C)[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@H](C[C@H](O)[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C)O[C@@H]6O[C@H](CO[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[(1S)-1-[(1S,3R,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-1-hidroxi-10,13-dimetil-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxi-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]etil]-5-(hidroximetil)-4-metil-2,3-dihidropiran-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 782.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 782.4089 |