Learn More
MedChemExpress Withaferin A
Código de producto. 16481668
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481668 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16481668 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN2065
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Withaferin A is a steroidal lactone isolated from Withania somnifera, inhibits NF-kB activation and targets vimentin, with potent antiinflammatory and anticancer activities. Withaferin A is an inhibitor of endothelial protein C receptor (EPCR) shedding.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 470.6 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 5119-48-2
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.91%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (212.49 mM∣Need ultrasonic)
Objetivo NF-κB∣Ferroptosis