Learn More
Wiskostatin, TRC
Código de producto. 30451735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451735 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30451735 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCW4989251MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Wiskostatin
CAS 253449-04-6
Fórmula molecular C17H18Br2N2O
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1-(3,6-Dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18Br2N2O/c1-20(2)9-13(22)10-21-16-5-3-11(18)7-14(16)15-8-12(19)4-6-17(15)21/h3-8,13,22H,9-10H2,1-2H3
SMILES BrC1=CC2=C(N(CC(CN(C)C)O)C3=C2C=C(Br)C=C3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 426.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.9786