Learn More
R&D Systems™ Wiskostatin
Código de producto. 18093862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18093862 50 mg 50 miligramos
18065532 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18093862 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4434/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. N-WASP inhibitor; inhibits Arp2/3 activation
Inhibitor of neural Wiskott-Aldrich syndrome protein (N-WASP) activity. Interacts with the regulatory GTPase-binding domain of N-WASP; inhibits activation of Arp2/3 complex by maintaining N-WASP in an inactive conformation. Also inhibits PIP2-induced actin polymerization (EC50 ∽ 4μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 253449-04-6
Fórmula molecular C17H18Br2N2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Wiskostatin
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.15
Pureza >99%
Peso molecular 426.15