Learn More
Heathrow Scientific™ Gradilla para frascos universal con alambre
Código de producto. 15452140 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
15452140 50 cada uno
1 options
Código de producto. 15452140 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS120088
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Transporte y manipule las muestras en frascos de hasta 33 mm de diámetro. La gradilla de alambre para frascos universal Heathrow Scientific™ se puede esterilizar en autoclave.
  • Adecuado para viales Universal McCartney y Scintillation y tubos de perfil bajo de hasta 33 mm de diámetro.
  • Soporte inferior de malla
  • Gradillas de alambre de acero con revestimiento de epoxi y resistentes a productos químicos
  • <
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (25 mm)
Material Acero con revestimiento de epoxi
Posiciones 50
Forma Rectangulares
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Frascos Bijou y de perfil bajo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 35,5 x 18,9 x 6cm
Longitud (métrico) 37.34 cm
Diámetro de la abertura (métrico) 33 mm
Tipo de producto Soporte de agarre para tubos de ensayo de perfil bajo
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 6 cm
matriz, red, conjunto 5 x 10
Anchura (métrico) 19.94 cm