Descripción
- Acero inoxidable con revestimiento epoxi resistente a productos químicos
- Esterilizables en autoclave
- Fondo ranurado
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Tubos (16 mm) |
| Material | Acero inoxidable con revestimiento de epoxi |
| Posiciones | 72 |
| Forma | Esquinas redondeadas rectangulares |
| Apilables | Sí, cuando está vacía |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 237 x 127 x 65mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 16 mm |
| Mostrar más |