Learn More
Fisherbrand™ Portabotellas de rejilla, 6 posiciones, 80 mm, blanco
Código de producto. 30158545 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Frascos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
30158545 Frascos cada uno
1 options
Código de producto. 30158545
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.25€
    49.59€ / paquete de 1
    Ahorro 7.66€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
El portabotellas de rejilla está diseñado para contener de forma segura 6 botellas de hasta 80 mm de diámetro. Esta rejilla simplifica el proceso de carga, descarga y transporte de botellas.
  • La rejilla de alambre revestido de 6 posiciones tiene capacidad para frascos de hasta 80 mm de diámetro
  • Alambre recubierto de HDPE para mayor durabilidad y resistencia química
  • El diseño del asa gira hacia abajo para cargar y descargar sin obstrucciones y gira hacia arriba para facilitar el transporte
  • Para uso con frascos para centrífuga de fondo plano, de uso general y lavadores
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Frascos
Material Alambre recubierto de HDPE
Posiciones 1
Forma Rectangulares
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 25.2 cm
Longitud (imperial) 10 in
Anchura (imperial) 6,9 in
Altura (imperial) 4,1 in
Peso (métrico) 0.6 kg
Incluye Portabotellas de rejilla
Tipo de producto Soporte para frascos
Diámetro interior (métrico) 86 mm
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 10.4 cm
matriz, red, conjunto 2 x 3
Anchura (métrico) 17.4 cm