Learn More
Brady™ Tarjetas marcadoras de cable
Código de producto. 11756825 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Mensaje:
De 225 a 249
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Mensaje Tamaño de la unidad
11756825 De 225 a 249 1 paquete
1 options
Código de producto. 11756825 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 225249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.85€
    17.35€ / paquete de 1
    Ahorro 1.50€
    7% Descuento
En stock
Estas tarjetas marcadoras de cables están hechas de poliéster flexible resistente al agua, la grasa y las temperaturas extremas. La superficie mate permite escribir fácilmente con un bolígrafo o rotulador.
  • Las etiquetas de bloqueo pueden incluir el nombre de la persona que realizó el bloqueo.
  • Sólo esa persona está autorizada a eliminarlo o modificarlo.
  • Las etiquetas (75 x 160 mm) están fabricadas en poliéster flexible resistente al agua, a la grasa y a temperaturas extremas.
  • La superficie mate permite escribir fácilmente con un bolígrafo o rotulador.
Especificaciones
Cantidad 25/Paq.
Tipo de producto Etiqueta
Alternate Part Number TAG-NE PAS TOUCHER.-50X110MM
Color Blanco sobre rojo
Material Poliéster
Acabado Mate
Mensaje De 225 a 249
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 4,33 in
Altura (métrico) 110 mm
Longitud (métrico) 38 mm
Longitud (imperial) 1,5 in
Grosor 0.249 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +100 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +212 °F
Anchura (imperial) 1,97 in
Anchura (métrico) 110 mm
Diámetro del orificio (métrico) 7 mm
Tipo de etiqueta Etiquetas de bloqueo/etiquetado