Learn More
R&L Enterprises™ Tela metálica con centro cerámico
Código de producto. 12978950
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
125 x 125 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12978950 125 x 125 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 12978950 Proveedor R&L Enterprises™ N.º de proveedor 9072
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Proporciona una excelente sujeción para vasos de precipitados y otros artículos de vidrio durante el calentamiento sobre soportes de anillo. La gasa de alambre con centro de cerámica R&L Enterprises tiene una forma cuadrada y plana y está hecha de malla de hierro galvanizado.
  • Bordes no deshilachados
  • Resistente y duradero
  • El centro cerámico dispersa el calor uniformemente
Especificaciones
Tipo de producto Gasas de alambre de hierro
Dimensiones (L x An) 125 x 125 mm
Incluye Centro cerámico
Cantidad 10/Paq.
Longitud (métrico) 125 mm
Material Hierro
Anchura (métrico) 125 mm