Descripción
- El adhesivo y el dorso de tejido ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento
- Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca
- Capa superior especialmente formulada para una excelente calidad de impresión
- Acabado semisatinado para ofrecer un aspecto nítido y limpio
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHS, UL |
| Descripción | Etiquetas de tela de vinilo reposicionables para la impresora BBP33 |
| Tipo de adhesivo | Caucho, Reposicionable |
| Color | Blanco |
| Pantalla | Consignación |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Troquelado |
| Material | Paño de vinilo |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Mostrar más |