Learn More
Brady™ Etiquetas BBP33 de identificación de cables: una por fila
Código de producto. 13553320 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
2 in
Altura (imperial):
1 in
Tipo de adhesivo:
Acrílico, Permanente
Caucho, Permanente
Material:
Nylon Paño
Poliéster
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) Tipo de adhesivo Material Tamaño de la unidad
13553320 2 in 1 in Caucho, Permanente Poliéster cada uno
13523310 2 in 1 in Acrílico, Permanente Nylon Paño cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13553320 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 143084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    112.33€ / paquete de 1
    Ahorro 22.67€
    16% Descuento
En stock
Etiquetas BBP33 de identificación de cables: One per Row están fabricadas con vinilo autolaminado o tela de nailon, que son excelentes materiales para la identificación de cables.
  • El adhesivo y el material del dorso de tejido (B-427) ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento. Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca y tienen una capa superior especialmente formulada para ofrecer una excelente calidad de impresión.
  • El material de tela de nailon recubierto de poliamida blanca mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de -40 a 193 °F (-40 a 90 °C) y recomendado para uso en interiores.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CSA, RoHS, UL
Descripción Etiquetas de poliéster para la impresora BBP33
Tipo de adhesivo Caucho, Permanente
Color Blanco
Pantalla Consignación
Acabado Brillo
Formato Troquelado
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de identificación
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiqueta de componentes dentro de paneles
Para utilizar con (equipo) BBP™ 33 Impresora
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1500 etiquetas/caja
Cantidad 1500/paq.
Forma Rectángulo
Tipo de software LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,102 mm
Repetición vertical (métrico) 28,60 mm
Dimensiones (L x An) 25,40 x 50,80 mm
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50,80 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 55.88 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 2,5 cm
Alternate Part Number B33-17-483