Learn More
Branson Ultrasonics™ Cesta de alambre para lavadora
Código de producto. 10079240
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
74 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10079240 74 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10079240 Proveedor Branson Ultrasonics™ N.º de proveedor 000019129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.76€
    89.00€ / paquete de 1
    Ahorro 35.76€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Especificaciones
Cantidad 1 Unidad
Tipo de producto Cestillo de alambre
Fondo (métrico) 107 mm
Para utilizar con (equipo) Arandela ultrasónica, 1510/1800 Branson
Altura (métrico) 74 mm
Material Acero inoxidable
Anchura (métrico) 125 mm
Modelo 1510/1800