Learn More
Tork Papel de limpieza W1
Código de producto. 30243829 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30243829 Azul 1 rollo
1 options
Código de producto. 30243829 Proveedor Tork N.º de proveedor 128407
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un papel versátil ideal para tareas de limpieza industrial y de manos.
  • Limpiar derrames es fácil con nuestro paño altamente absorbente. Tork Papel de limpieza industrial.
  • Ahorre tiempo al rellenarlo: este rollo de papel industrial de alta capacidad dura más.
  • Satisfaga todas sus necesidades de limpieza con este papel multiusos que es ideal tanto para tareas industriales como para la limpieza de manos.
  • No te preocupes de que el papel se deshaga cuando se moje: su construcción de 3 capas lo hace resistente y muy eficaz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador
Longitud (imperial) 371.83 yd.
Longitud (métrico) 340 m
Anchura (imperial) 14,53 in
Anchura (métrico) 36.9 cm
Material Papel
Certificaciones/conformidad etiqueta ecológica de la UE, ISO 50001, FSC cadena de custodia, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, FSC Crédito reciclado
Color Azul
Cantidad de embalaje 1000 hojas
Tela 3-ply
Certificaciones/conformidad (Europa) etiqueta ecológica de la UE, ISO 50001, FSC cadena de custodia, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, FSC Crédito reciclado