Learn More
Tork Papel de limpieza Plus W1
Código de producto. p-200113529 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
6 rollos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30057816 Azul 1 rollo
30243786 Blanco 6 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30057816 Proveedor Tork N.º de proveedor 130050
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El multiusos de 2 capas Tork Wiping Paper Plus es ideal para limpiar líquidos y secarse las manos.
  • Limpie las manos sucias y las superficies ligeramente sucias con facilidad con nuestro Tork Papel de limpieza Plus.
  • Limpie los derrames fácilmente, gracias a la alta capacidad de absorción de este papel de limpieza.
  • Afronte tareas que requieran resistencia y capacidad de absorción en poco tiempo con este diseño multiusos.
  • Transportar y desechar rápidamente los embalajes con Tork Fácil manejo™ Embalaje de plástico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador
Longitud (imperial) 557.74 yd.
Longitud (métrico) 510 m
Anchura (imperial) 14,53 in
Anchura (métrico) 36.9 cm
Material Papel
Certificaciones/conformidad Etiqueta ecológica de la UE, ISO 50001, FSC Cadena de Custodia, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mezcla de fibra virgen y reciclada, ISO 9001, ISO 14001
Color Azul
Tela 2-ply
Certificaciones/conformidad (Europa) Etiqueta ecológica de la UE, ISO 50001, FSC Cadena de Custodia, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mezcla de fibra virgen y reciclada, ISO 9001, ISO 14001