Learn More
Tork Papel de limpieza plus W1/2
Código de producto. 30057828 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
2 rollos
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30057828 Azul 2 rollos
1 options
Código de producto. 30057828 Proveedor Tork N.º de proveedor 130052
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El multiusos de 2 capas Tork Wiping Paper Plus es ideal para limpiar líquidos y limpiar las manos.
  • Limpie los derrames fácilmente, gracias a la alta capacidad de absorción de este papel de limpieza.
  • Transportar y desechar rápidamente los embalajes con Tork Fácil manejo™ Embalaje de plástico.
  • Limpie las manos sucias y las superficies ligeramente sucias con facilidad con nuestro Tork Papel de limpieza Plus.
  • Afronte tareas que requieran resistencia y capacidad de absorción en poco tiempo con este diseño multiusos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador
Longitud (imperial) 278.87 yd.
Longitud (métrico) 255 m
Anchura (imperial) 9,25 in
Anchura (métrico) 23.5 cm
Certificaciones/conformidad Etiqueta ecológica de la UE, ISO 50001, FSC Cadena de Custodia, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mezcla de fibra virgen y reciclada, ISO 9001, ISO 14001
Color Azul
Tela 2-ply
Certificaciones/conformidad (Europa) Etiqueta ecológica de la UE, ISO 50001, FSC Cadena de Custodia, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mezcla de fibra virgen y reciclada, ISO 9001, ISO 14001