Descripción
- El revestimiento de PVC repele el agua, el aceite y la grasa y se mantiene flexible a bajas temperaturas
- El aislamiento de espuma mantiene las manos calientes
- Agarre excelente para una mayor seguridad al manipular objetos pesados
- Dedos curvos, pulgar con solapa y forro de algodón de tejido suave ofrece mayor comodidad
- Mantiene las manos calientes, secas y protegidas de abrasiones
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas de CATEGORÍA II EN 388: 3121, EN 511: 111, EN 1149, ANSI |
| Material del manguito | PVC |
| Coating Material | PVC |
| Color | Beige |
| Cut Resistance Rating | Nivel 1 |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Material | PVC |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes de alta resistencia |
| Mostrar más |