Learn More
Uvex™ Gafas de seguridad para ganadores
Código de producto. 15345852 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tinción de lente:
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tinción de lente unitSize
15345852 Verde cada uno
1 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 15345852 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 9159116
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Estas gafas sin bordes y de doble lente proporcionan el nivel óptimo de cobertura ocular.Las almohadillas suaves y flexibles en la zona de la nariz permiten que las gafas se adapten a distintas formas faciales.
  • Gafas sin bordes y de doble lente que proporcionan el nivel óptimo de cobertura ocular
  • Las almohadillas suaves y flexibles en la zona de la nariz permiten que las gafas se adapten a distintas formas faciales
  • Las piezas para el oído de la montura metálica son suaves para garantizar un ajuste cómodo sin puntos de presión
  • Las lentes de policarbonato están disponibles en varios tintes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Antivaho, Resistentes a los arañazos
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166:2001, EN 170:2002
Tinción de lente Verde
Color de marco Gris
Modelo Ganador de Uvex™, Sin reborde
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor metálica
Protección UV UV 400
Labeling W 166 F CE - 2-1.7 W 1 FKN CE