Learn More
TERUMO Equipos de seguridad para infusión con alas SURFLO™
Código de producto. 17112824
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
19 G
21 G
22 G
23 G
25 G
Longitud del tubo (métrico):
9 cm
30 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Longitud del tubo (métrico) unitSize
17112824 18 G 30 cm paquete de 50
17122824 19 G 30 cm paquete de 50
17132824 21 G 9 cm paquete de 50
17142824 21 G 30 cm paquete de 50
17152824 22 G 9 cm paquete de 50
17162824 22 G 30 cm paquete de 50
17172824 23 G 9 cm paquete de 50
17182824 23 G 30 cm paquete de 50
17192824 25 G 30 cm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17112824 Proveedor TERUMO N.º de proveedor 8SVS18NL30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Destinado a introducir o retirar líquidos del sistema vascular tras punción venosa (18 - 25 G).
  • Fabricado con material resistente a las torceduras para evitar que se doble durante la colocación para una mayor comodidad del paciente.
  • Las alas son grandes y flexibles para un buen agarre y una fijación segura.
  • Presión reducida en la pared de los vasos sanguíneos debido a las alas ligeramente anguladas
  • Fácil activación del mecanismo de seguridad, las puntas de los dedos se mantienen alejadas de la cánula en todo momento
  • Sonido audible durante la activación del mecanismo de seguridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Equipo de infusión
Color Rosa
Material Tubo de PVC, aguja siliconada
Calibre de aguja 18 G
Esterilidad Estéril
Sin látex Sí
Longitud del tubo (métrico) 30 cm