Learn More
Gibertini Elettronica™ Unidad de destilación digital Super Dee
Descripción
Panel de control con pantalla inteligente alfanumérica y unidades de teclado y controla el microprocesador para:
- La regulación y la tara del nuevo equilibrio
- El volumen a destilar
- El valor en tiempo real de la cantidad destilada
- Control del agua de refrigeración de entrada: temperatura, presión y flujo.
- Requisito funcional: T máx. = 20°C – presión mín. = 1,5 bares – flujo mín. = 5 l/min
- Los diferentes idiomas (IT/ES/UK/FR)
- La advertencia de falta de instrumental de vidrio
- La advertencia de protección abierta o drenaje
Generador de vapor integrado: no se necesita más agua destilada. Conexión directa al agua corriente y cartucho de desmineralización (rendimiento 100 l – análisis de acidez volátil ca 400) intercambiable por el usuario. Disponible también sin generador de vapor.
- Estructura de acero inoxidable AISI 316
- Nueva protección deslizante vertical de Plexiglas
- Nuevo vial con mayor drenaje para destilar posos de vino y pulpa de uva
- Nuevo sistema rápido y operativo (funcionamiento con una mano) para sujetar el instrumental de vidrio. Inhibe la destilación si el instrumental de vidrio no está presente
- Nueva ducha para lavar el vial con regulación de flujo
- Filtro magnético en la entrada del agua para parar partículas pesadas
- La parada automática del instrumento después de la destilación ayuda a conservar agua
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Tensión | 230 V, 50/60 Hz |
| Incluye | 3 Frascos de 100 ml, 1 vial de 200 ml, 2 matraces cónicos de 300 ml, 1 frasco de lavado de 500 ml, 3 frascos de lavado, reactivos químicos y cartucho de desmineralización |
| Fondo (métrico) | 300 mm |
| Altura (métrico) | 1200 mm |
| Tipo | Destilador de vino |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | vinos, licores, cervezas, perfumes y soluciones alcohólicas |
| Cantidad | 1Each |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 300 x 290 x 1200 mm |
| Mostrar más |