Learn More
Thermo Scientific™ Rotor con parabrisas para Cryofuge™ 6000i/8500i
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Aumente la productividad del laboratorio con el rotor con escudo Thermo Scientific™ para Cryofuge™ 6000i/8500i, que se suministra con una tapa y sin cestillos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor basculante con escudo |
| Material | Cuerpo del rotor de acero inoxidable, cestillo de aluminio |
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | 6 x 1000 mL |
| RCF máx. | 6010 x g (redondo) / 5312 x g (doble para bolsas de sangre) / 4984 x g (doble rectangular) |
| Vel. máx | 4020 rpm (5050 rpm con Cryofuge 6000i, Cryofuge 8500i) |
| Factor K | 10.279 |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific Cryofuge 6000i y 8500i |
| Ángulo | 90° |