Learn More
TFA Dostmann Medidor de viento WIND BEE
Código de producto. 17931642
Cambiar vista
Click to view available options
Material del envase:
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material del envase Tamaño de la unidad
17931642 Plástico cada uno
1 options
Código de producto. 17931642 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 42.6003.13
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.83€
    68.00€ / paquete de 1
    Ahorro 9.83€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
El práctico medidor de viento WIND BEE muestra la velocidad actual del viento y los valores más altos y más bajos en kilómetros o millas por hora, en metros por segundo o en nudos. Además se determina la temperatura. WIND BEE tiene un conector de trípode para realizar mediciones durante un período de tiempo más largo.
El práctico anemómetro WIND BEE de TFA es la herramienta ideal para todos los navegantes, kitesurfistas y entusiastas de las actividades al aire libre. WIND BEE también es un compañero útil en el trabajo o en diversas actividades de ocio. El dispositivo muestra la velocidad actual del viento y los valores máximo y mínimo en kilómetros o millas por hora, en metros por segundo o en nudos. Además se determina la temperatura. WIND BEE tiene un conector de trípode para realizar mediciones durante un período de tiempo más largo.
  • Ideal para medir fácilmente la velocidad del viento (en el trabajo o durante diversas actividades de ocio)
  • Valores máximos y mínimos y visualización de la temperatura.
  • Exactitud ±3%
  • Retroiluminación
  • Con conector para trípode
Especificaciones
Tipo Anemómetro
Exactitud ±3%
Material del envase Plástico