Learn More
Ganancia 18446, TRC
Código de producto. 30455311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455311 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30455311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCW49882050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Win 18446
CAS 1477-57-2
Fórmula molecular C12 H20 Cl4 N2 O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20Cl4N2O2/c13-9(14)11(19)17-7-5-3-1-2-4-6-8-18-12(20)10(15)16/h9-10H,1-8H2,(H,17,19)(H,18,20)
SMILES ClC(Cl)C(=O)NCCCCCCCCNC(=O)C(Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-N-[8-[(2,2-dicloroacetil)amino]octil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 366.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.0279