Learn More
R&D Systems™ WIN 18446
Código de producto. 30001665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001665 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30001665 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4736/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.16€
    212.10€ / 50 miligramos
    Ahorro 23.06€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. ALDH1a2 inhibitor
Inhibitor of aldehyde dehydrogenase 1a2 (ALDH1a2) (IC50 = 0.3 μM). Inhibits the biosynthesis of retinoic acid from retinol in neonatal and adult murine testis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WIN 18446
CAS 1477-57-2
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C12H20Cl4N2O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.11
Pureza >98%
Peso molecular 366.104