Learn More
Bel-Art™ Arandela para tubo SP Scienceware™ Wilmad™
Código de producto. 15348638
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203 mm
Diámetro exterior (métrico):
Diámetro del tubo de 5 mm, diámetro B de 10 mm
Se ajusta los tubos con diámetro de: 10 mm, diámetro “B”: 14 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
15348638 178 mm Diámetro del tubo de 5 mm, diámetro B de 10 mm cada uno
15328638 178 mm Se ajusta los tubos con diámetro de: 10 mm, diámetro “B”: 14 mm cada uno
15358638 203 mm Diámetro del tubo de 5 mm, diámetro B de 10 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15348638 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 660000064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.00€
    215.38€ / paquete de 1
    Ahorro 75.62€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Funciona con matraz de filtración y tubo de muestras invertido. El lavador de tubos Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ con una unidad de lavado de diseño sencillo es la solución más económica y fiable para la limpieza de tubos individuales.
  • Cada unidad únicamente admite tubos de RMN con el diámetro externo y la longitud indicados en las especificaciones
  • Requiere un matraz de filtración (se vende por separado; se recomiendan 500 ml)
  • El tubo de muestras invertido se inserta en la arandela y el disolvente se introduce en el depósito mediante una serie de frascos de lavado.
  • Aspira aire a través del tubo para completar el procedimiento.
Especificaciones
Longitud (métrico) 178 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo de RMN
Diámetro exterior (métrico) Diámetro del tubo de 5 mm, diámetro B de 10 mm
Diámetro interior (métrico) Junta interna 24/40
Longitud (imperial) 7 in