Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Rotor y tapas para Bruker MAS Sonda
Código de producto. 15328688
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
WP-501-2180-SET1
WP-501-3180
WP-501-3180-SET1
WP-501-4180-SET-5
WP-501-7180-SET-5
WP-601-4181
WP-602-3181
Tipo:
Rotor
Sonda
Tapón
Para utilizar con (equipo):
Bruker MAS Sonda (4,0 mm)
Sonda Bruker MAS de 2,5 mm
Sonda Bruker MAS de 3,2 mm
Sonda Bruker MAS de 7,0 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tipo Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15328688 WP-501-4180-SET-5 Tapón Bruker MAS Sonda (4,0 mm) cada uno
15388678 WP-501-2180-SET1 Sonda Sonda Bruker MAS de 2,5 mm cada uno
15398678 WP-501-3180 Rotor Sonda Bruker MAS de 3,2 mm cada uno
15318688 WP-501-3180-SET1 Rotor Sonda Bruker MAS de 3,2 mm cada uno
15338688 WP-501-7180-SET-5 Tapón Sonda Bruker MAS de 7,0 mm cada uno
15348688 WP-601-4181 Tapón Bruker MAS Sonda (4,0 mm) cada uno
15378688 WP-602-3181 Rotor Sonda Bruker MAS de 3,2 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15328688 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 660000099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6825.00€
    5438.79€ / paquete de 1
    Ahorro 1386.21€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Eliminar la necesidad de solvatar con MAS Rotores fabricados con zirconia de la más alta pureza. Los rotores proporcionan la solución definitiva para el análisis de muestras sólidas.
  • Tapones equipados con juntas tóricas para mejorar el sellado
  • Los tapones y sondas MAS son 100 % compatibles con la mayoría de los espectrómetros NMR de estado sólido
  • La inspección minuciosa antes y después del proceso de mecanizado de precisión garantiza la ausencia de irregularidades en el material
  • Las pruebas de centrifugación se realizan a la velocidad de giro más alta especificada, lo que garantiza un funcionamiento sin superar el límite de giro del rotor
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Bruker MAS Sonda (4,0 mm)
Tipo Tapón
Descripción Cinco rotores, diez tapones Kel-F y tres tapones Torlon
Material Diverso
Modelo WP-501-4180-SET-5
Velocidad Vmáx = 18 kHz
Intervalo de temperatura (métrico) De -100 °C a +200 °C
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.