Learn More
Bel-Art™ Insertos de rotor MAS SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™
Código de producto. 15398598
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2,19 mm
2,99 mm
Diámetro interior (métrico):
1,66 mm
2,24 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
15398598 2,19 mm 1,66 mm cada uno
15388598 2,99 mm 2,24 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15398598 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 660000035
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Diseñados para muestras sensibles al aire y muestras semisólidas como geles o líquidos de alta viscosidad. Los insertos de rotor MAS Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ permiten sellar muestras en un rotor de RMN mediante sellado térmico o epoxi.
  • Es posible que se requiera una caja de guantes para sellar las muestras sensibles al aire
Specifications
Para utilizar con (equipo) Rotor MAS WP-501-3180 Bruker de 3,2 mm
Tipo Rotor
Descripción Inserto del rotor; longitud total: 18,6 mm; longitud final: 9,3mm
Diámetro (métrico) 2,19 mm
Diámetro interior (métrico) 1,66 mm
Para utilizar con (aplicación) Diseñados para muestras sensibles al aire y muestras semisólidas como geles o líquidos de alta viscosidad.
Incluye Inserto de rotor
Material Pyrex
Modelo DWGSK3083-B