Learn More
Bel-Art™ Insertos de rotor MAS SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™
Descripción
- Es posible que se requiera una caja de guantes para sellar las muestras sensibles al aire
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Rotor MAS WP-501-4180 Bruker de 4 mm |
| Tipo | Rotor |
| Descripción | Inserto del rotor; longitud total: 25mm; longitud final: 14mm |
| Diámetro (métrico) | 2,99 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 2,24 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñados para muestras sensibles al aire y muestras semisólidas como geles o líquidos de alta viscosidad. |
| Incluye | Inserto de rotor |
| Material | Pyrex |
| Modelo | DWGSK2576-1 |