Learn More
Bel-Art™ Tubo de vacío/presión baja de EPR SP Scienceware™ Wilmad™ de precisión Suprasil™
Código de producto. 15398578
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
203 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15398578 203 mm cada uno
1 options
Debido a la naturaleza del vidrio, se debe extremar la precaución cuando se utiliza a presiones elevadas o reducidas, ya que un pequeño arañazo en la superficie del vidrio reduciría significativamente la resistencia a la tracción. Al trabajar en estas condiciones, siempre se debe utilizar una protección de seguridad adecuada.
Código de producto. 15398578 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 660000017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00€
    373.94€ / paquete de 1
    Ahorro 52.06€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Debido a la naturaleza del vidrio, se debe extremar la precaución cuando se utiliza a presiones elevadas o reducidas, ya que un pequeño arañazo en la superficie del vidrio reduciría significativamente la resistencia a la tracción. Al trabajar en estas condiciones, siempre se debe utilizar una protección de seguridad adecuada.
Ofrece una cómoda solución de sellado libre de llama para muestras de líquidos volátiles o sensibles al aire. El tubo de vacío de baja presión de precisión Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Suprasil™ es ideal para experimentos de EPR anaer
  • Un sistema de sellado sólido permite la acumulación de presión dentro de la muestra
  • El pistón de PTFE sin grasa proporciona un sellado 100 % libre de contaminación
  • Rediseñado con una superficie de sellado 4 veces más grande, con la consiguiente eliminación de fugas y aumento considerable de la vida útil en comparación con los tubos J-Young tradicionales
  • El diseño simétrico axial garantiza la aplicación en experimentos con agitación
Especificaciones
Longitud (métrico) 203 mm
Material Suprasil Cuarzo
Tipo de producto Tubo de vacío/baja presión de EPR
Diámetro exterior (métrico) 4,970 ± 0,013 mm
Diámetro interior (métrico) 4,200 ± 0,013 mm
Longitud (imperial) 8 in
Modelo 722-LPV-7