Learn More
Bel-Art™ Sistema de RMN de válvula OmniFit™ SP Scienceware™ Wilmad™
Código de producto. 15328608
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
507-OF-7
OF-30
OFV
Tipo:
Septo
Tubo de muestras NMR
Válvula
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tipo unitSize
15328608 OFV Válvula cada uno
15318608 OF-30 Septo paquete de 6
15398858 507-OF-7 Tubo de muestras NMR cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15328608 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 660000038
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñados para una fácil inyección de productos químicos a través de una jeringa estanca al gas para muestras sensibles al aire sin utilizar una caja de guantes. El sistema de NMR de válvula Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Omnifit™ consta de un tapón de cierre de 5 mm, una válvula de 2 vías, un septum con tapón, un acoplador de cuerpo y un conector de vacío.
  • El tubo Omni-Fit consta de un tubo 507-PP rematado por una resistente sección de 5,08 cm (2 pulg.) de tubo de pared media que soporta el sistema de válvulas
  • Los tubos de muestras Omni-Fit (507-OF-7) se venden por separado
  • La válvula Omni-Fit (OFV) es un conjunto completo de accesorios.
  • Dispone de septum adicional (OF-30) en paquetes de 6
Debido a la naturaleza del vidrio, debe extremarse la precaución cuando se utiliza a presiones elevadas o reducidas, ya que no se puede garantizar el rendimiento de los tubos bajo presión o vacío. Al trabajar en estas condiciones, siempre se debe utilizar una protección de seguridad adecuada.
Especificaciones
Tipo Válvula
Diámetro (métrico) 5,0mm
Modelo OFV