Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Lavadora/secadora de tubos NMR/EPR con disolvente a chorro de varios tubos
Descripción
- Proporciona una operación manos libres durante todo el ciclo de lavado y secado
- La copa de disolventes de PTFE y el tubo de transferencia recubierto de PTFE eliminan arañazos y hacen que esta unidad sea totalmente resistente a disolventes orgánicos comunes
- La conexión del depósito con brida evita la congelación de las juntas, mientras que una unión sin grasa entre la copa del disolvente y el depósito de vidrio permanece libre de contaminación
- Se desmonta completamente sin herramientas para facilitar la limpieza
- Requiere un matraz de filtro (se vende por separado; se recomienda 1000ml)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Arandela de 5 tubos |
| Descripción | Tipo de articulación: Junta estrecha 24/40 |
| Diámetro exterior (métrico) | Para tubos de 3 a 5 mm de sobredose. |
| Incluye | Cuerpo de la arandela, vaso de disolventes y tubo de transferencia de disolventes. |
| Modelo | WG-1209-J1 |