Learn More
Bel-Art™ Agujas de jeringa Luer Lock SP Scienceware™ Wilmad
Product Code. 15368588
Change view
Click to view available options
Modelo:
90052
90624
91026
Diámetro (métrico):
0,46mm
0,71mm
1,02 mm
Longitud (imperial):
5 pulg.
6 pulg.
12 pulg.
Material:
Acero inoxidable
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Unit Size:
cada uno
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modelo Diámetro (métrico) Longitud (imperial) Material Unit Size
15368588 90624 1,02 mm 12 pulg. Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
15358588 90052 0,71mm 5 pulg. Acero inoxidable paquete de 6
15378588 91026 0,46mm 6 pulg. Acero inoxidable paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15368588 Supplier Bel-Art™ Supplier No. 660000025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Diseñadas para facilitar la carga de muestras con jeringas Luer Lock, estas agujas están disponibles en acero inoxidable o PTFE. Las agujas de jeringa Luer Lock Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad son ideales para perforar septos en muestras sensibles al aire.
  • Las agujas de PTFE ofrecen una forma cómoda de lavar los tubos de pequeño volumen mediante la minimización de la posibilidad de arañazos
  • Las agujas de acero inoxidable se han diseñado para facilitar la carga de muestras
Specifications
Para utilizar con (equipo) 5 mm NMR Tubes
Tipo Needle
Diámetro (métrico) 1,02 mm
Diámetro interior (métrico) 0,56 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para perforar septos en muestras sensibles al aire.
Incluye Cuerpo y pistón
Longitud (imperial) 12 pulg.
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Modelo 90624