Learn More
Bel-Art™ Agujas de jeringa Luer Lock SP Scienceware™ Wilmad
Código de producto. 15358588
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
90052
90624
91026
Diámetro (métrico):
0,46mm
0,71mm
1,02 mm
Longitud (imperial):
5 pulg.
6 pulg.
12 pulg.
Material:
Acero inoxidable
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Diámetro (métrico) Longitud (imperial) Material unitSize
15358588 90052 0,71mm 5 pulg. Acero inoxidable paquete de 6
15368588 90624 1,02 mm 12 pulg. Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
15378588 91026 0,46mm 6 pulg. Acero inoxidable paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15358588 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 660000024
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñadas para facilitar la carga de muestras con jeringas Luer Lock, estas agujas están disponibles en acero inoxidable o PTFE. Las agujas de jeringa Luer Lock Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad son ideales para perforar septos en muestras sensibles al aire.
  • Las agujas de PTFE ofrecen una forma cómoda de lavar los tubos de pequeño volumen mediante la minimización de la posibilidad de arañazos
  • Las agujas de acero inoxidable se han diseñado para facilitar la carga de muestras
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) 5 mm NMR Tubes
Tipo Needle
Diámetro (métrico) 0,71mm
Diámetro interior (métrico) 0,41mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para perforar septos en muestras sensibles al aire.
Incluye Cuerpo y pistón
Longitud (imperial) 5 pulg.
Material Acero inoxidable
Modelo 90052