Learn More
Bel-Art™ Tubos de vacío/baja presión SP Scienceware™ Wilmad™
Código de producto. 15378988
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203 mm
Modelo:
507-LPV-8
528-LPV-7
528-LPV-8
Intensidad de campo:
300 MHz
500 MHz
Camber (Metric):
13 μm
51 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo Camber (Metric) Tamaño de la unidad
15378988 178 mm 528-LPV-7 500 MHz 13 μm cada uno
15368858 203 mm 507-LPV-8 300 MHz 51 μm cada uno
15388988 203 mm 528-LPV-8 500 MHz 13 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Debido a la naturaleza del vidrio, se debe extremar la precaución cuando se utiliza a presiones elevadas o reducidas, ya que un pequeño arañazo en la superficie del vidrio reduciría significativamente la resistencia a la tracción. Al trabajar en estas condiciones, siempre se debe utilizar una protección de seguridad adecuada.
Código de producto. 15378988 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 665040575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    169.40€ / paquete de 1
    Ahorro 4.60€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Debido a la naturaleza del vidrio, se debe extremar la precaución cuando se utiliza a presiones elevadas o reducidas, ya que un pequeño arañazo en la superficie del vidrio reduciría significativamente la resistencia a la tracción. Al trabajar en estas condiciones, siempre se debe utilizar una protección de seguridad adecuada.
Ofrece una cómoda solución de sellado libre de llama para muestras de líquidos volátiles o sensibles al aire. El tubo de vacío de baja presión Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ es ideal para experimentos de EPR anaerobios y estancos al gas.
  • Un sistema de sellado sólido permite la acumulación de presión dentro de la muestra
  • El pistón de PTFE sin grasa proporciona un sellado 100 % libre de contaminación
  • Rediseñado con una superficie de sellado 4 veces más grande, con la consiguiente eliminación de fugas y aumento considerable de la vida útil en comparación con los tubos J-Young tradicionales
  • El diseño simétrico axial garantiza la aplicación en experimentos con agitación
Especificaciones
Camber (Metric) 13 μm
Concentricity (Metric) 25 μmetros
Longitud (métrico) 178 mm
Material Vidrio (tipo 1, clase A)
Tipo de producto Tubo de muestra de NMR de alta precisión
Diámetro exterior (métrico) 5 mm
Intensidad de campo 500 MHz
Incluye Adaptador de vacío, pistón y tubo de vidrio
Longitud (imperial) 7 in
Modelo 528-LPV-7