Learn More
SP Tubos de RMN con alta capacidad de procesamiento Wilmad-LabGlass™
Código de producto. 16695672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Paquete de 100
Paquete de 50
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16695672 Paquete de 50 paquete de 50
16685672 Paquete de 100 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16695672 Proveedor SP N.º de proveedor 669995751
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El doble de área de escritura permite marcar e identificar fácilmente las muestras.
  • La curvatura promedio de 60 micrones garantiza la claridad del espectro para moléculas pequeñas (PM) < 250) muestras hasta 600 MHz.
  • La zona de rotulación dos veces más grande elimina los nombres de muestra estrechos e ilegibles
  • El área de escritura serigrafiada evita que los nombres de las muestras se borren fácilmente
  • Diseñados para su uso rutinario en la mayoría de los espectrómetros de RMN de campo bajo a medio
  • Los valores de caída y concentricidad enumerados corresponden a la lectura del indicador total (TIR)
  • Hecho de ASTM Vidrio E438 Tipo 1 Clase B
  • Inspeccionados al 100 % para examinar defectos de superficie y dimensiones físicas
Nota: Para experimentos que involucran enfriamiento, calentamiento, muestras biológicas, multidimensionales, multinúcleos o técnicas DNP, consulte Wilmad Tubos de RMN de precisión.
Especificaciones
Longitud (métrico) 178 mm
Material Vidrio (tipo 1, clase B)
Tipo de producto Tubo de RMN de alto rendimiento
Diámetro exterior (métrico) 5 ± 0,02 mm
Longitud (imperial) 7 in
Grosor de la pared (métrico) 0,43 mm
Cantidad Paquete de 50