Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tubo de RMN con tapón roscado Wilmad-LabGlass™
Código de producto. 15388858
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
177,8 mm
228,6 mm
Modelo:
507-TR-7
513-7TRA-9
528-TR-7
Intensidad de campo:
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo Tamaño de la unidad
15388858 177,8 mm 507-TR-7 300 MHz cada uno
15308998 177,8 mm 528-TR-7 500 MHz cada uno
15318998 228,6 mm 513-7TRA-9 400 MHz paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15388858 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor 663050571
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.90€
    40.34€ / paquete de 1
    Ahorro 0.56€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
El tubo de RMN con tapón de rosca Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ se utiliza normalmente para la desgasificación de muestras debido a su capacidad para mantener la calidad del vacío.
  • Cada tubo con tapón de rosca incluye un tapón de rosca con parte superior abierta y septum de PTFE/silicona
  • Inerte a la mayoría de disolventes y compuestos orgánicos, pero insuficiente para materiales altamente corrosivos
  • Sigue sie
Especificaciones
Longitud (métrico) 177,8 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo de muestra de NMR de alta precisión
Diámetro exterior (métrico) 5 mm
Intensidad de campo 300 MHz
Incluye Septum de PTFE/silicona
Modelo 507-TR-7