Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tubo de RMN con tapón roscado Wilmad-LabGlass™
Beskrivelse
- Cada tubo con tapón de rosca incluye un tapón de rosca con parte superior abierta y septum de PTFE/silicona
- Inerte a la mayoría de disolventes y compuestos orgánicos, pero insuficiente para materiales altamente corrosivos
- Sigue sie
Tekniske data
Tekniske data
| Longitud (métrico) | 177,8 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Tubo de muestra de NMR de alta precisión |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 mm |
| Intensidad de campo | 500 MHz |
| Incluye | Septum de PTFE/silicona |
| Modelo | 528-TR-7 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?