Learn More
Bel-Art™ Junta tórica de repuesto Wilmad-LabGlass™ para agitador
Description
- Alternativa de bajo coste en comparación con la versión de TV completa para cambiadores de muestras.
- Peso y sensibilidad comparables con los originales.
- Se puede mezclar con originales durante el funcionamiento del cambiador de muestras.
- Funcionamiento de TV limitado alrededor del ambiente.
- No se atasca en la parte superior del cuerpo superior durante el funcionamiento del inserto.
- Tira del tacómetro ahora con protección de lámina para mejorar la vida útil.
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Turbinas Agilent/Varian |
| Tipo | Junta tórica |
| Diámetro interior (métrico) | 5 mm |
| Material | Viton |
| Modelo | TURBINE-ORING-RED |