Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tubo de RMN de válvula de presión rápida Wilmad-LabGlass™
Descripción
- Debido a la naturaleza del vidrio, debe extremarse la precaución cuando se utiliza a presiones elevadas o reducidas, ya que no se puede garantizar el rendimiento de los tubos bajo presión o vacío.
- Al trabajar en estas condiciones, siempre se debe utilizar una protección de seguridad adecuada.
Especificaciones
Especificaciones
| Camber (Metric) | 13 μm |
| Concentricity (Metric) | 25 μmetros |
| Longitud (métrico) | 177,8 mm |
| Material | Vidrio (tipo 1, clase A) |
| Tipo de producto | Tubo de muestra de NMR de alta precisión |
| Descripción | Máx. presión: 6,89 mm (100 psi [6,89 bar]) |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 mm |
| Intensidad de campo | 500 MHz |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,38 mm |
| Modelo | 528-QPV-7 |