Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tapón abierto Wilmad-LabGlass™ para tubos de 4 a 5 mm
Código de producto. 15308628
Change view
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Color unitSize
15308628 Negro paquete de 12
1 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 15308628 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor 660000053
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
El tapón abierto Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ para tubos de 4 a 5 mm se utiliza habitualmente en la desgasificación de muestras.
  • Incluye tapón de rosca con parte superior abierta
  • Inerte a la mayoría de disolventes y compuestos orgánicos, pero insuficiente para materiales altamente corrosivos
  • Sigue siendo fiable después de múltiples punciones
Especificaciones
Tipo de producto Tapón abierto de repuesto solamente
Descripción Modelo: TR-OC-01
Color Negro
Cantidad 12 unidades
Para utilizar con (equipo) Tubos de NMR con tapón de rosca de 4 y 5 mm