Learn More
Bel-Art™ Junta tórica Wilmad-LabGlass™ para agitador
Código de producto. 15358628
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Turbina de dispositivo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15358628 Turbina de dispositivo cada uno
1 options
Código de producto. 15358628 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 660000057
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La junta tórica para agitador Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ se ha fabricado conforme a patrones de precisión que superan a los productos de espectrometría en términos de tolerancia a dimensiones, fiabilidad y vida útil.
  • Alternativa de bajo coste en comparación con la versión de TV completa para cambiadores de muestras.
  • Peso y sensibilidad comparables con los originales.
  • Se puede mezclar con originales durante el funcionamiento del cambiador de muestras.
  • Funcionamiento de TV de - 150 ° C a 200 °C
  • No se atasca en la parte superior del cuerpo superior durante el funcionamiento del inserto.
  • Tira del tacómetro ahora con protección de lámina para mejorar la vida útil.
  • Peso compatible con los agitadores a temperatura ambiente.
  • Solución de alta rentabilidad en comparación con los originales.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tubos de RMN de 10 mm
Tipo Turbina de dispositivo
Modelo V-GFK-10